Learn More
2-Brom-5-nitropyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312737
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312737 1 g 1 Gramm
11322737 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15661.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-5-Nitropyridin wurde zur Herstellung von boc-geschützten (Piperazin-1-ylmethyl)Biarylen über mikrowellenunterstützte Suzuki-Miyaura-Kopplung mit (boc-Piperazin-1-ylmethyl)Phenylboronsäure-Pinacol-Estern verwendet. Wurde auch bei der Synthese von 2-pyridyl-Analoga verwendet. Substituierte 5-Nitro-2-Ethynylpyridine wurden durch die Sonogashira-Reaktion von 2-Brom-5-5-Nitropyridin mit terminalen Acetylenen synthetisiert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4487-59-6
Summenformel C5H3BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.00
MDL-Nummer MFCD00006222
InChI-Schlüssel HUUFTVUBFFESEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitro pyridine, 2-bromo-5-nitro-pyridine, 5-nitro-2-bromopyridine, 2-brom-5-nitropyridin, pubchem1183, acmc-1agnm, 2-bromo-5-nitro-pyridin, ksc237s9f, tpc-py095
PubChem CID 78240
IUPAC-Name 2-Brom-5-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 136°C to 140°C
Siedepunkt 145°C to 147°C (10 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 120901
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 203
Reinheit (%) ≥98%