Learn More
2-Brom-5-picolin-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-picoline-d3 |
| CAS | 1185306-03-9 |
| Summenformel | C6H3D3BrN |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 2-Bromo-5-(methyl-d3)pyridine, 6-Bromo-3-picoline-d3, 5-(Methyl-d3)-2-bromopyridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-5-(Trideuteriomethyl)pyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.04 |