Learn More
2-Brom-6-Chlor-4-(Trifluormethyl)Anilin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7045049
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
109919-26-8
C7H4BrClF3N
274.47
MFCD00042180
OVJCOPVKCCJSFE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromo-5-chlorobenzotrifluoride, buttpark 44\03-53, 2-bromo-6-chloro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2921, ksc498c4n, 2-bromo-6-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-bromo-6-chloro-4-trifluoromethyl
737196
2-Brom-6-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
NC1=C(Cl)C=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
109919-26-8
C7H4BrClF3N
274.47
MFCD00042180
OVJCOPVKCCJSFE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-chloro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromo-5-chlorobenzotrifluoride, buttpark 44\03-53, 2-bromo-6-chloro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2921, ksc498c4n, 2-bromo-6-chloro-4-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-bromo-6-chloro-4-trifluoromethyl
737196
2-Brom-6-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
NC1=C(Cl)C=C(C=C1Br)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Siedepunkt 71°C to 72°C (0.25 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 274.47
Reinheit (%) 98%