Learn More
(2-Brom-6-fluorphenyl)carbamimidothiosäuremethylester-Monohydriodid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2-Bromo-6-fluorophenyl)carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide |
| CAS | 65896-13-1 |
| Summenformel | C8H9BrFIN2S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8BrFN2S.HI/c1-13-8(11)12-7-5(9)3-2-4-6(7)10;/h2-4H,1H3,(H2,11,12);1H |
| SMILES | I.CSC(=N)Nc1c(F)cccc1Br |
| IUPAC-Name | Methyl-N-(2-brom-6-fluorphenyl)carbamimidothioat; Hydroiodid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 391.04 |
| Formelmasse | 389.8699 |