Learn More
2-Brom-6-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15467427
323.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
234111-08-1
C5H3BrIN
283.89
MFCD08059557
KJOQMWRTNVBXEV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2-bromo-6-iodo, 2-bromo-6-iodo-pyridine, 6-bromo-2-iodopyridine, pyridine,2-bromo-6-iodo
11312130
2-Brom-6-Iodpyridin
BrC1=NC(I)=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
234111-08-1
C5H3BrIN
283.89
MFCD08059557
KJOQMWRTNVBXEV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2-bromo-6-iodo, 2-bromo-6-iodo-pyridine, 6-bromo-2-iodopyridine, pyridine,2-bromo-6-iodo
11312130
2-Brom-6-Iodpyridin
BrC1=NC(I)=CC=C1
6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid (4; 87%) was obtained from 2-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine, which was in turn derived from 2-bromo-6-iodopyridine by trifluoromethylating displacement of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Trifluormethyl-2-pyridincarboxylsäure (4; 87 %) wird aus 2-Brom-6-(trifluormethyl)pyridin gewonnen, das wiederum aus 2-Brom-6-iodpyridin durch Trifluor-methylierende Iodverschiebung abgeleitet wurde.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-iodopyridine
Schmelzpunkt 139°C to 143°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 283.89
Reinheit (%) 97%