Learn More
2-Brom-N-[4-brom-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051182
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051182 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051182 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0064.07
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Brom-N-[4-brom-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
CAS 1694-64-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C14 H10 Br2 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide, Bromazepam Imp. E (EP), Bromazepam Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C14H10Br2N2O2/c15-8-13(19)18-11-5-4-9(16)7-10(11)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
SMILES BrCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC-Name 2-Brom-N-[4-Brom-2-(Pyridin-2-Carbonyl)phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 398.05
Menge 50 mg
Formelmasse 395.9109 g/mol