Learn More
2-Brom-N-[4-chlor-2-(trifluoracetyl)phenyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 30342248
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342248 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB682585250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
CAS 253668-48-3
Summenformel C10H6BrClF3NO2
Menge 250 mg
Synonym 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H6BrClF3NO2/c11-4-8(17)16-7-2-1-5(12)3-6(7)9(18)10(13,14)15/h1-3H,4H2,(H,16,17)
SMILES ClC1=CC=C(NC(CBr)=O)C(C(C(F)(F)F)=O)=C1
IUPAC-Name 2-Brom-N-(4-Chlor-2-(2,2,2-Trifluoracetyl)phenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 344.51
Formelmasse 342.92