Learn More
2-Brom-N-[4-chlor-2-(trifluoracetyl)phenyl]acetamid, TRC
Artikelnummer. 30335189
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335189 100 mg 100 Milligramm
30337328 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30335189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB682585100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
CAS 253668-48-3
Summenformel C10H6BrClF3NO2
Menge 100 mg
Synonym 2-Bromo-N-[4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl]acetamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H6BrClF3NO2/c11-4-8(17)16-7-2-1-5(12)3-6(7)9(18)10(13,14)15/h1-3H,4H2,(H,16,17)
SMILES ClC1=CC=C(NC(CBr)=O)C(C(C(F)(F)F)=O)=C1
IUPAC-Name 2-Brom-N-(4-Chlor-2-(2,2,2-Trifluoracetyl)phenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 344.51
Formelmasse 342.92