Learn More
Alfa Aesar™ 2-Brom-N-Methylbenzenesulfonamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H60233.MD
Weitere Details : CAS : 98192-14-4 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466708
  • 163.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
98192-14-4
250.11
HSCKMNXETNFFAJ-UHFFFAOYSA-N
850141
CNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
C7H8BrNO2S
MFCD03084756
2-bromo-n-methylbenzenesulphonamide, 2-bromo-n-methylbenzene-1-sulfonamide, 2-bromo-n-methyl-benzenesulfonamide, acmc-209s9w, 2-bromo-n-methylbenzenesulfomide, n-methyl 2-bromobenzenesulphonamide, 2-bromanyl-n-methyl-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 2-bromo-n-methyl
2-Brom-N-methylbenzolsulfonamid
Spezifikation
2-Bromo-N-methylbenzenesulfonamide
98192-14-4
MFCD03084756
HSCKMNXETNFFAJ-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-N-methylbenzolsulfonamid
850141
97%
250mg
C7H8BrNO2S
2-bromo-n-methylbenzenesulphonamide, 2-bromo-n-methylbenzene-1-sulfonamide, 2-bromo-n-methyl-benzenesulfonamide, acmc-209s9w, 2-bromo-n-methylbenzenesulfomide, n-methyl 2-bromobenzenesulphonamide, 2-bromanyl-n-methyl-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 2-bromo-n-methyl
CNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
250.11
250.11
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation