Learn More
2-Bromacrylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11324504
18.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10443-65-9
C3H3BrO2
150.96
MFCD00014333
HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
2-bromoacrylic acid, bromoacrylic acid, ccris 5478, .alpha.-bromoacrylic acid, 2-bromo-acrylic acid, alpha-bromo acrylic acid, 2-propenoic acid, bromo, acmc-1c0k4, 2-propenoic acid, 2-bromo
82633
2-Bromprop-2-ensäure
OC(=O)C(Br)=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10443-65-9
C3H3BrO2
150.96
MFCD00014333
HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
2-bromoacrylic acid, bromoacrylic acid, ccris 5478, .alpha.-bromoacrylic acid, 2-bromo-acrylic acid, alpha-bromo acrylic acid, 2-propenoic acid, bromo, acmc-1c0k4, 2-propenoic acid, 2-bromo
82633
2-Bromprop-2-ensäure
OC(=O)C(Br)=C
2-Bromoacrylic acid is used as a raw material on QSAR models to predict mutagenicity of acrylates. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromacrylsäure wird bei QSAR-Modellen als Rohstoff zur Vorhersage der Mutagenität von Acrylaten verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromoacrylic acid
Schmelzpunkt 65°C to 70°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1740582
Formelmasse 150.96
Reinheit (%) 95%