Learn More
2-Brombenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Reactant in the synthesis of substituted benzimidazoles. 2-Bromobenzimidazole is the starting compound in the synthesis of polyhalogenobenzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant in der Synthese von substituierten Benzimidazolen. 2-Brombenzimidazol ist die Ausgangsverbindung bei der Synthese von Polyhalogenbenzimidazolen.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Reaktant in der Synthese von substituierten Benzimidazolen. 2-Brombenzimidazol ist die Ausgangsverbindung bei der Synthese von Polyhalogenbenzimidazolen.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromobenzimidazole |
Schmelzpunkt | 195°C to 201°C |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 197.03 |
Reinheit (%) | 99% |