Learn More
2-Brombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021323
26.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
88-65-3
C7H5BrO2
201.019
MFCD00002402
XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
6940
2-Brombenzoesäure
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
88-65-3
C7H5BrO2
201.019
MFCD00002402
XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
6940
2-Brombenzoesäure
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzoic acid
Schmelzpunkt 146°C to 150°C
Dichte 1.93
Menge 50 g
Beilstein 971266
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 98%