Learn More
2-Brombiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026058
18.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2052-07-5
C12H9Br
233.11
MFCD00000065
KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
16329
1-Brom-2-Phenylbenzol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2052-07-5
C12H9Br
233.11
MFCD00000065
KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
16329
1-Brom-2-Phenylbenzol
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
It is used as an intermediate of organic synthesis and pharmaceutical. It also can react with norborn-2-ene to get 5-phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-methanobiphenylene, in synthesis of a novel trispirocyclic hydrocarbon. It is used as a reference compound to investigate extraction efficiency of solid-phase micro extraction fibers, based on methacrylic acid-trimethylolpropanetrimethacrylate copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese und in Pharmazeutika. In einer Reaktion mit Norborn-2-en kann es außerdem 5-Phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-methanobiphenylen ergeben, also einen neuartigen trispirozyklischen Kohlenwasserstoff synthetisieren. Es dient als Referenzverbindung bei der Untersuchung der Extraktionseffizienz von Festphasenmikroextraktionsfasern basierend auf Copolymeren aus Methacrylsäure und Trimethylolpropantrimethacrylat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromobiphenyl
Schmelzpunkt 0°C to 2°C
Dichte 1.376
Siedepunkt 298°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.629
Menge 1 g
Beilstein 1863156
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) 98%