Learn More
2-Bromethansulfonsäure, Natriumsalz 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10581981 25 g 25 Gramm
10784661 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4263-52-9 | C2H4BrNaO3S | 211.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4263-52-9
Summenformel C2H4BrNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 211.01
MDL-Nummer MFCD00007530
InChI-Schlüssel HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-bromoethanesulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-bromoethanesulfonic acid, sodium salt, sodium bromoethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt 1:1, sodium 2-bromoethane sulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium, natrium-2-bromethansulfonat
PubChem CID 23666797
IUPAC-Name Natrium;-2-bromethansulfonat
SMILES C(CBr)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 282.0°C to 286.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Br) On dry substance (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH2SO3Na
Menge 25 g
Beilstein 04, 7
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water: 500g/L (20°C)
Formelmasse 211.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver