Learn More
2-Bromethylmethanthiosulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 26139-15-1 |
| Summenformel | C3 H7 Br O2 S2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7BrO2S2/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCBr |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2-methylsulfonylsulfanylethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.12 |
| Formelmasse | 217.9071 |