Learn More
2-Bromfuran, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10572822
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
584-12-3, 7440-50-8, 110-00-9, 144-55-8
C4H3BrO
146.97
MFCD00216609
OYMCMWPHMPODNK-UHFFFAOYSA-N
furan, 2-bromo, bromofuran, 2-bromo-furan, 2-furyl bromide, alpha-furyl bromide, 2-bromofurane, 5-bromofuran, pubchem6929, acmc-209m4d
2776190
2-bromofuran
BrC1=CC=CO1
584-12-3, 7440-50-8, 110-00-9, 144-55-8
C4H3BrO
146.97
MFCD00216609
OYMCMWPHMPODNK-UHFFFAOYSA-N
furan, 2-bromo, bromofuran, 2-bromo-furan, 2-furyl bromide, alpha-furyl bromide, 2-bromofurane, 5-bromofuran, pubchem6929, acmc-209m4d
2776190
2-bromofuran
BrC1=CC=CO1
Chemischer Name oder Material 2-Bromofuran, stabilized with Copper (0.1%), Furan (0.5%) and Sodium Bicarbonate (0.4%)
CAS Min. % 96.5, 0.05, 0.45, 0.35
CAS Max. % 98.5, 0.15, 0.55, 0.45
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.97
Reinheit (%) 97%