Learn More
2-Bromoisobutylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027471
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
20769-85-1
C4H6Br2O
229.899
MFCD00000122
YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
88685
2-Brom-2-Methylpropanoylbromid
CC(C)(C(=O)Br)Br
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
20769-85-1
C4H6Br2O
229.899
MFCD00000122
YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
88685
2-Brom-2-Methylpropanoylbromid
CC(C)(C(=O)Br)Br
2-Bromoisobutyryl bromide is used to prepare N-protected halodienamide, which provides four- and five-membered lactams in the presence of copper(I) and a tertiary amine. Further, it is used as atom transfer radical polymerization(ATRP) initiator for functionalization of hydroxyl groups present on the surface of graphene oxide. It is also used in preparation of polycaprolactone macroinitiators through reaction with oligomeric caprolactone diol and mesoporous silica nanoparticles with ATRP initiator anchored on the exterior surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromisobutyrylbromid wird zur Herstellung von N-geschütztem Halodienamid verwendet, das vier- und fünfgliedrige Lactame in Gegenwart von Kupfer(I) und einem tertiären Amin liefert. Darüber hinaus wird es als Atom Transfer Radical Polymerisation (ATRP) Initiator zur Funktionalisierung von Hydroxylgruppen auf der Oberfläche von Graphenoxid verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Polycaprolacton-Makroinitiatoren durch Reaktion mit oligomerem Caprolactondiol und mesoporösen Silica-Nanopartikeln mit auf der Außenfläche verankertem ATRP-Initiator verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton und Kohlenstoff-Disulfid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromoisobutyryl bromide
Dichte 1.86
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.5095
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1746128
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone and carbon disulfide.
Formelmasse 229.91
Reinheit (%) 97%