Learn More
2-(Brommethyl)-1-Methyl-1H-Benzimidazol-Hydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3540987
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
934570-40-8
C9H10Br2N2
306.001
MFCD09702343
WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
24229451
2-(Brommethyl)-1-Methylbenzimidazol;Hydrobromid
CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
934570-40-8
C9H10Br2N2
306.001
MFCD09702343
WHMCWOHHFOGLGP-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d imidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1,3-benzodiazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-benzimidazole hydrobromide, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole hbr, 2-bromomethyl-1-methyl-1h-benzimidazole-hydrogen bromide 1/1
24229451
2-(Brommethyl)-1-Methylbenzimidazol;Hydrobromid
CN1C2=CC=CC=C2N=C1CBr.Br
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 306
Reinheit (%) 97%