Learn More
2-(Brommethyl)Phenylboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4602018
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
91983-14-1
C7H8BBrO2
214.85
MFCD01318941
MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, o-boronobenzyl bromide, pubchem7781
2773278
[2-(Brommethyl)phenyl]Boronsäure
OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
91983-14-1
C7H8BBrO2
214.85
MFCD01318941
MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
2-bromomethylphenylboronic acid, 2-bromomethyl benzeneboronic acid, 2-bromomethyl phenylboronic acid, 2-bromomethyl phenyl boronic acid, 2-bromomethylphenylboronicacid, 2-boronobenzyl bromide, 2-bromomethylphenyl boronic acid, o-boronobenzyl bromide, pubchem7781
2773278
[2-(Brommethyl)phenyl]Boronsäure
OB(O)C1=CC=CC=C1CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Schmelzpunkt 135°C to 136.5°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 214.85
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.