Learn More
2-Bromnaphthalin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Bromonaphthalene is used as a raw material in the preparation of biaryls through Suzuki cross coupling reaction. Further, it plays a vital role in the preparation of dyes. It is also used to study potential tumorigenicity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromnaphthalin wird als Rohstoff bei der Vorbereitung von Biarylen durch Suzuki-Kupplungsreaktion verwendet. Spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Farbstoffen. Wird auch zur Untersuchung potenzieller Tumorigenizität verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Bromnaphthalin wird als Rohstoff bei der Vorbereitung von Biarylen durch Suzuki-Kupplungsreaktion verwendet. Spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Farbstoffen. Wird auch zur Untersuchung potenzieller Tumorigenizität verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromonaphthalene |
Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
Dichte | 1.605 |
Siedepunkt | 281°C to 282°C |
Flammpunkt | 112°C (233°F) |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1858110 |
Merck Index | 14,1426 |
Synonym | naphthalene, 2-bromo, 2-naphthyl bromide, 2-bromo-naphthalene, beta-bromonaphthalene, beta-naphthyl bromide, .beta.-bromonaphthalene, unii-syu33i753n, naphthalene,2-bromo, .beta.-naphthyl bromide, pbn-2 |