Learn More
2-Bromnicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443897
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443897 1 g 1 Gramm
15453897 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30239.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 35905-85-2 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35905-85-2
Summenformel C6H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.007
MDL-Nummer MFCD01646068
InChI-Schlüssel MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
PubChem CID 233262
IUPAC-Name 2-Brompyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromonicotinic acid
Schmelzpunkt ∼254°C
Menge 1 g
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) 97%