Learn More
2-Brompentan, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023541
25.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-81-3
C5H11Br
151.047
MFCD00000160
LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
7890
2-Brompentan
CCCC(C)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-81-3
C5H11Br
151.047
MFCD00000160
LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
7890
2-Brompentan
CCCC(C)Br
Used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat, Hexan und Methanol
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromopentane
Schmelzpunkt -96°C
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN2343
Beilstein 1718829
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften