Learn More
2-Bromphenanthren, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromophenanthrene |
| CAS | 62162-97-4 |
| Summenformel | C14H9Br |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Bromphenanthren |
| Molekulargewicht (g/mol) | 257.13 |
| Formelmasse | 255.9888 |