Learn More
2-Bromphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045251
16.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13037-60-0
C7H4BrNS
214.08
MFCD00004799
PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
611654
1-brom-2-isothiocyanatbenzol
C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13037-60-0
C7H4BrNS
214.08
MFCD00004799
PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
611654
1-brom-2-isothiocyanatbenzol
C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenyl isothiocyanate
Dichte 1.591
Siedepunkt 256°C to 257°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6843
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2802536
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-bromophenyl isothiocyanate, benzene,1-bromo-2-isothiocyanato, benzene, 1-bromo-2-isothiocyanato, 2-bromophenylisothiocyanate, benzene, bromoisothiocyanato, isothiocyanic acid 2-bromophenyl ester, acmc-1bbbv, o-bromophenyl isothiocyanate, 1-bromo-2-isothiocyanato-benzene, #
Formelmasse 214.09
Reinheit (%) 98%