Learn More
2-Brompropandisäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromopropanedioic Acid |
| CAS | 600-31-7 |
| Summenformel | C3H3BrO4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Bromomalonic Acid, Monobromomalonic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3BrO4/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1H,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)C(Br)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Brompropandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.96 |
| Formelmasse | 181.9215 |