Learn More
2-Brompropen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-76524
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
557-93-7
C3H5Br
120.98
MFCD00000140
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
11202
2-Bromprop-1-en
CC(=C)Br
557-93-7
C3H5Br
120.98
MFCD00000140
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
2-bromopropene, isopropenyl bromide, 1-propene, 2-bromo, 2-bromo-1-propene, 2-bromopropylene, propene, 2-bromo, isopropylene bromide, alpha-methylvinyl bromide, .alpha.-methylvinyl bromide, 2-bromo-propene
11202
2-Bromprop-1-en
CC(=C)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromopropene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3600g/mL
Siedepunkt 47.0°C to 49.0°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(Br)=CH2
Brechungsindex 1.4430 to 1.4450
Menge 10 mL
Beilstein 01,2
Relative Dichte 1.36
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 120.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopropene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.