Learn More
2-Brompropionylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026487
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
563-76-8
C3H4Br2O
215.872
MFCD00000142
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
2-bromopropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo, 2-bromopropionylbromide, 2-bromo propionyl bromide, 2-bromopropionic acid bromide, .alpha.-bromopropionyl bromide, 2-bromopropanyl bromide, a-bromopropionyl bromide, 2-bromo-propionyl bromide, alpha-bromopropionylbromide
79047
2-Brompropanoylbromid
CC(C(=O)Br)Br
563-76-8
C3H4Br2O
215.872
MFCD00000142
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
2-bromopropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo, 2-bromopropionylbromide, 2-bromo propionyl bromide, 2-bromopropionic acid bromide, .alpha.-bromopropionyl bromide, 2-bromopropanyl bromide, a-bromopropionyl bromide, 2-bromo-propionyl bromide, alpha-bromopropionylbromide
79047
2-Brompropanoylbromid
CC(C(=O)Br)Br
2-Bromopropionyl bromide is used in the preparation of cellulose macroinitiator through direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride. It is also used to prepare 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives and bromoester terminated poly(3-hexylthiophene). Further, it is used as a macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brompropionylbromid wird bei der Herstellung von Cellulose-Makroinitiatoren durch direkte Acylierung von Cellulose in der ionischen Flüssigkeit 1-Allyl-3-methylimidazoliumchlorid verwendet. Es wird auch zur Herstellung von 3-(2-Brompropionyl)-2-oxazolidonderivaten und Bromester-terminierten Poly(3-hexylthiophen) verwendet. Weiterhin wird es als Makroinitiator für die Atom-Transfer-Radikal-Polymerisation von Acrylaten verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Trichlormethan, Diethylether, Benzol und Aceton.
Hinweise
Unverträglich mit Wasser, Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromopropionyl bromide
Dichte 2.061
Siedepunkt 48°C to 50°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.521
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1071331
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with trichloromethane,diethyl ether,benzene and acetone.
Formelmasse 215.88
Reinheit (%) 97%