Learn More
2-Brompyridin-5-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454480
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454480 1 g 1 Gramm
11464480 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454480 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50072.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 214360-62-0
Summenformel C11H15BBrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 283.96
MDL-Nummer MFCD03412794
InChI-Schlüssel MEGBELYYUPCOIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridylboronic acid pinacol ester, 2-bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-6-bromopyridin-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-bromo-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-bromopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-bromopyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-bromopyridine-5-boronic acid pinacolate, pyridine, 2-bromo-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2794715
IUPAC-Name 2-Brom-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 283.96
Reinheit (%) 98%