Learn More
2-Bromopyridine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromopyridine |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H |
| Formelmasse | 156.9527 |