missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromthiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4089980
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
54045-76-0
C4H2BrNO2S
208.03
MFCD04115730
BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
2763210
2-Brom-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
54045-76-0
C4H2BrNO2S
208.03
MFCD04115730
BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
2763210
2-Brom-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 174.5°C to 175.5°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'