Learn More
2-Bromthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Beschreibung
2-Bromothiazole, is intended used for research purpose only. It is also used as Aryl halide which are used to N-arylate 5- and 7-azaindoles. Copper-catalyzed cyanation provides 2-cyanothiazole
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromthiazol, ist nur für die Verwendung für Forschungszwecken bestimmt. Es wird auch als Arylhalogenid verwendet, das zu N-Arylat 5- und 7-Azaindole verwendet wird. Kupferkatalysierte Cyanierung liefert 2-Cyanothiazol
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasserstoffbromidgas, Stickoxiden (NOx) und Schwefeloxiden fernhalten.
2-Bromthiazol, ist nur für die Verwendung für Forschungszwecken bestimmt. Es wird auch als Arylhalogenid verwendet, das zu N-Arylat 5- und 7-Azaindole verwendet wird. Kupferkatalysierte Cyanierung liefert 2-Cyanothiazol
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasserstoffbromidgas, Stickoxiden (NOx) und Schwefeloxiden fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromothiazole |
Dichte | 1.836 |
Siedepunkt | 171°C |
Flammpunkt | 63°C (145°F) |
Brechungsindex | 1.593 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 105724 |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Formelmasse | 164.02 |
Reinheit (%) | 99% |