missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3777738
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6320-02-1
C6H5BrS
189.07
MFCD00004827
YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
80599
SC1=CC=CC=C1Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6320-02-1
C6H5BrS
189.07
MFCD00004827
YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
80599
SC1=CC=CC=C1Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiophenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6040g/mL
Siedepunkt 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4SH
Brechungsindex 1.6345 to 1.6365
Menge 1 g
Beilstein 06, II, 300
Relative Dichte 1.604
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
IUPAC-Name 2-bromobenzene-1-thiol
Formelmasse 189.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'