Learn More
2-Butanol, Reagenzienqualität, ≥99 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Butanol |
pH | Neutralleiter |
Schmelzpunkt | -115 °C |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | CH3CH2CH(OH)CH3 |
UN-Nummer | UN1120 |
Beilstein | 773649 |
Formelmasse | 74.12 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Dichte | 0.808 g/ml bei 25 °C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Butanol
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.