Learn More
2-Butanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049906
34.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
Butan-2-on
CCC(C)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
Butan-2-on
CCC(C)=O
2-Butanone is used as a solvent and for extractions in the pharmaceutical industry. 2-butanone acts as oxidant for the iridium-catalyzed oxidations of primary alcohols. It is useful for the catalytic transfer hydrogenation on MgO.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Butanone
Schmelzpunkt -87°C
Farbe Farblos
Dichte 0.805 g/mL
Siedepunkt 80°C
Menge 1 L
Flammpunkt -3°C (26°F)
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.379
Strukturformel CH3COCH2CH3
UN-Nummer UN1193
Beilstein 741880
Merck Index 14,6072
Löslichkeitsinformationen Miscible with cold water,diethyl ether and acetone.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 97%