Learn More
2-Butanon, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 l
2.5 l
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Schmelzpunkt | -87 °C |
Dichte | 0.805 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 80 °C |
Menge | 500 ml |
Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
Infrarotspektrum | Entspricht der Struktur |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | n20/D 1.379 |