Learn More
2-Butanon, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Catalog Number p-7111863
55.06 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 L
Verpackung:
Glasflasche
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
6569
CHEBI:28398
butan-2-one
CCC(C)=O
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
6569
CHEBI:28398
butan-2-one
CCC(C)=O
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,7 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Butanon
Schmelzpunkt -87 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.7 %
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.805 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 79 °C bis 81 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt −4 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5COCH3
UN-Nummer UN1193
Beilstein 741880
Synonym 2-Butanon, Methylethylketon, Butanon, Ethylmethylketon, Methylaceton, 3-Butanon, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) >99.7%
Güte HPLC