Learn More
2-Butanon, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
2.5 L
25 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Glass Bottle
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Schmelzpunkt | -87 °C |
Aussehen | Farblos |
Dichte | 0.805 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 79 °C bis 81 °C |
Menge | 25 l |
Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
Verpackung | Edelstahlkanne |
Brechungsindex | n20/D 1.379 (Lit.) |