Learn More
2-Butoxynaphthalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butoxynaphthalene |
| CAS | 10484-56-7 |
| Summenformel | C14H16O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Butyl beta-naphthyl ether, Fragarol, beta-Naphthol butyl ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16O/c1-2-3-10-15-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)11-14/h4-9,11H,2-3,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-Name | 2-Butoxynaphthalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.28 |
| Formelmasse | 200.1201 |