Learn More
(2-Butyl-1H-Imidazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 154.21 |
Reinheit (%) | 97% |