Learn More
2-Butynaldiethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044325
22.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2806-97-5
C8H14O2
142.20
MFCD00009274
FKKVKKSEVMQYER-UHFFFAOYSA-N
2-butynal diethyl acetal, 2-butyn-1-al diethyl acetal, 2-butynyl aldehyde diethyl acetal, 2-butyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-but-2-yne, 1-diethoxybut-2-yne, acmc-20ao12, tetrolaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-butyne #
137721
1,1-Diethoxybut-2-in
CCOC(OCC)C#CC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2806-97-5
C8H14O2
142.20
MFCD00009274
FKKVKKSEVMQYER-UHFFFAOYSA-N
2-butynal diethyl acetal, 2-butyn-1-al diethyl acetal, 2-butynyl aldehyde diethyl acetal, 2-butyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-but-2-yne, 1-diethoxybut-2-yne, acmc-20ao12, tetrolaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-butyne #
137721
1,1-Diethoxybut-2-in
CCOC(OCC)C#CC
2-Butynal diethyl acetal is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Butynaldiethylacetal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Butynal diethyl acetal
Dichte 0.898
Siedepunkt 65°C to 67°C (12 mmHg)
Flammpunkt 56°C (133°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.426
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1702075
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%