missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Butyn-1,4-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3735894
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
110-65-6
C4H6O2
86.09
MFCD00002915
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
8066
CHEBI:16413
But-2-in-1,4-Diol
C(C#CCO)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
110-65-6
C4H6O2
86.09
MFCD00002915
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
8066
CHEBI:16413
But-2-in-1,4-Diol
C(C#CCO)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Butyne-1, 4-diol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 58.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 238.0°C
Flammpunkt 152°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2C≡CCH2OH
Brechungsindex 1.4804
Menge 250 g
Beilstein 01, I, 261
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2960g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aqueous acids,soluble in alcohol and acetone,insoluble in ether and benzene,soluble in polar solvents
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Plättchen oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butyne-1,4-diol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'