Learn More
2-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021476
44.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
503-17-3
C4H6
54.092
MFCD00009275
XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
10419
But-2-yn
CC#CC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
503-17-3
C4H6
54.092
MFCD00009275
XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
10419
But-2-yn
CC#CC
2-Butyne is used to synthesize alkylated hydroquinones in the total synthesis of Vitamin E. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Butyn wird zur Synthese von alkylierten Hydrochinonen in der Gesamtsynthese von Vitamin E sowie als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Extreme Temperaturen und direktes Sonnenlicht vermeiden. Wärmeempfindlich. Kontakt mit oxidierenden Materialien vermeiden. Nicht kompatibel mit Halogenen. Chlorierte Lösungsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Butyne
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 0.69
Siedepunkt 24°C to 27°C
Flammpunkt −49°C (−56°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.392
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1361340
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 54.09
Reinheit (%) 98%