missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Butin, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3211627
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
503-17-3
C4H6
54.09
MFCD00009275
XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
10419
But-2-yn
CC#CC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
503-17-3
C4H6
54.09
MFCD00009275
XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
10419
But-2-yn
CC#CC

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Butyne
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -32°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 24°C to 27°C
Flammpunkt -25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CCCH3
Brechungsindex 1.3920 to 1.394
Menge 1 g
Beilstein 01, 249
Relative Dichte 0.69
Formelmasse 54.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'