Learn More
2'-C-Methyl-2',3',5'-tri-O-benzoylcytidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-C-Methyl-2',3',5'-tri-O-benzoylcytidine |
| CAS | 640725-69-5 |
| Summenformel | C31 H27 N3 O8 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C31H27N3O8/c1-31(42-28(37)22-15-9-4-10-16-22)25(41-27(36)21-13-7-3-8-14-21)23(19-39-26(35)20-11-5-2-6-12-20)40-29(31)34-18-17-24(32)33-30(34)38/h2-18,23,25,29H,19H2,1H3,(H2,32,33,38)/t23-,25-,29-,31-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](COC(=O)c4ccccc4)O[C@H]1N5C=CC(=NC5=O)N |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dibenzoyloxy-4-methyloxolan-2-yl]methylbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 569.56 |
| Formelmasse | 569.1798 |