Learn More
2-Carbomethoxy-3-Thiophensulfonylchlorid, 95 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 398610050
Weitere Details : CAS : 59337-92-7 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10376584
  • 136.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
22-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
59337-92-7
240.69
PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
2736733
COC(=O)C1=C(C=CS1)S(=O)(=O)Cl
C6H5ClO4S2
MFCD00068160
methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
Methyl-3-Chlorosulfonylthiophen-2-Carboxylat
Spezifikation
2-Carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride
Glasflasche
62.0°C to 66.0°C
59337-92-7
100.0
C6H5ClO4S2
methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
COC(=O)C1=C(C=CS1)S(=O)(=O)Cl
240.69
240.69
95%
Authentic
Weiß bis braun
5g
94.0
94% min. (HPLC)
MFCD00068160
PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
Methyl-3-Chlorosulfonylthiophen-2-Carboxylat
2736733
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation