Learn More
2-Carboxybenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413514
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413514 50 g 50 Gramm
11423514 250 g 250 Gramm
11403514 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413514 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11201.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
2-Carboxybenzaldehyde is a carboxylated derivative of benzaldehyde which is readily converted to 2-hydroxymethyl benzoic acid by CBA dehydrogenase. 2-Carboxybenzaldehyde is a metabolite of ampicillin phthalidyl ester. It has been used to synthesize a series of N-substituted isoindolinones by reductive C-N coupling and intramolecular amidation with amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Carboxybenzaldehyd ist ein carboxyliertes Derivat von Benzaldehyd, das durch CBA-Dehydrogenase leicht in 2-Hydroxymethylbenzoesäure umgewandelt wird. 2-Carboxybenzaldehyd ist ein Metabolit von Ampicillin Phthalidyll Ester. Es wurde verwendet, um eine Reihe von N-substituierten Isoindolinonen durch reduktive C-N-Kopplung und intramolekulare Amidation mit Aminen zu synthetisieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-67-5
Summenformel C8H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 150.133
MDL-Nummer MFCD00003336
InChI-Schlüssel DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
PubChem CID 8406
ChEBI CHEBI:17605
IUPAC-Name 2-Formalbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Carboxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Dichte 1.404
Flammpunkt 198°C (388°F)
Menge 50 g
Beilstein 742381
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) ≥98%