Learn More
2-(Carboxymethoxy)benzoesäure, ≥98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15458979
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Carboxymethoxy)benzoic acid
CAS 635-53-0
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Summenformel C9H8O5
MDL-Nummer MFCD00021754
Menge 5 g
Beilstein 2109705
Synonym 2-carboxymethoxy benzoic acid, salicylacetic acid, benzoic acid, 2-carboxymethoxy, o-carboxyphenoxy acetic acid, o-carboxymethoxy benzoic acid, acetic acid, o-carboxyphenoxy, acetic acid, 2-carboxyphenoxy, o-anisic acid, alpha-carboxy, o-anisic acid, .alpha.-carboxy
InChI-Schlüssel JLLXSRLEXBECPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)OCC(=O)O
IUPAC-Name 2-(carboxymethoxy)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 196.158
PubChem CID 69461
Formelmasse 196.16
Reinheit (%) ≥98%