Learn More
∆2-Cefetamet Pivoxil (enthält 20 % Cefetamet Pivoxil), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | delta2-Cefetamet Pivoxil |
| CAS | 126617-54-7 |
| Summenformel | C20H25N5O7S2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | [2R-[2alpha,6alpha,7beta(Z)]]-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid (2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H25N5O7S2/c1-9-6-33-16-12(23-14(26)11(24-30-5)10-7-34-19(21)22-10)15(27)25(16)13(9)17(28)31-8-32-18(29)20(2,3)4/h6-7,12-13,16H,8H2,1-5H3,(H2,21,22)(H,23,26)/b24-11-/t12-,13-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC=C(C)[C@@H](N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)\c3csc(N)n3 |
| IUPAC-Name | 2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl-(2R,6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 511.57 |
| Formelmasse | 511.1195 |