Learn More
Hanna Instruments™ Waterproof- 2 channel K-type thermocouple thermometer
Bietet hochgenaue Temperaturmessungen mit einer Vielzahl austauschbarer Sonden. Hanna Instruments™ Zweikanal-K-Typ Thermoelement-Thermometer ist ein digitales, wasserfestes Thermometer mit zwei verfügbaren Eingangskanälen.
Marke: Hanna Instruments™ HI935002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23500kg
Beschreibung
Dieses Thermometer bietet zwei Messbereiche, die auch in ° F. angezeigt werden können. Es verfügt über eine Ein-Punkt-Kalibrierung, eine ±0.2 %-Volltongenauigkeit und zwei Eingangskanäle. Der HI935002 ist ideal für hochgenaue Temperaturmessungen im Labor oder im Feld geeignet und eignet sich ideal für die gleichzeitige Überwachung von zwei Proben.
- Zwei Kanäle: Schließen Sie zwei Sonden an, um die Temperatur in zwei Proben gleichzeitig zu überwachen
- Zwei Messbereiche: 50.0 bis 199.9 °C und 200 bis 1350 °C
- °C/ °F-Anzeige: Wechseln einfach per Tastendruck zwischen den Skalen
- Austauschbare Sonden: Verwenden Sie zur Messung von Temperaturen von Oberflächen, Gasen, Luft, Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und vielem mehr eine beliebige HI766-Typ-K-Sonde
- Hoch/Niedrig-Funktion: Max. Und min. Temperaturen werden kontinuierlich überwacht und angezeigt
- Zwei Anzeigemodi: Standard (aktuelle Temperatur, obere und untere Grenze) oder Relativ (Referenztemperatur, hohe und niedrige Differenz zur Referenz)
- Funktion „HOLD“ (Halten): Friert die Anzeige ein (ohne die Überwachung zu unterbrechen), um die Zeit für die Aufzeichnung der Messwerte zu geben
- Akkufehler-Schutzsystem (BEPS): Erkennt, wenn die Akkus zu schwach werden
- Anzeige für niedrigen Batterieladestand Das Warnsymbol blinkt, wenn der Akkustand unter 10 % liegt
Spezifikation
1 Punkt | |
Gleichzeitige Überwachung von zwei Proben | |
Thermoelement Typ K, Serie HI 766 (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
8.3 oz. | |
Zweikanal-Thermometer für Thermoelement | |
−50 °C | |
Manuell | |
±0,2 % F.S. (ohne Sondenfehler) |
150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4 in.) | |
AA-Batterien mit 15 V (3) und Anleitung | |
0.1 °C (-50.0 bis 199.9 °C) oder 1 °C (Außenseite) | |
235 g | |
1350 °C | |
−50.0 °C bis 199.9 °C; 200 °C bis 1350 °C | |
Sonden der Serie HI 766 | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung |