Learn More
2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane, TRC
Artikelnummer. 30354967
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354967 5 g 5 Gramm
30349516 25 g 25 Gramm
30360661 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354967 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4217805G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74974-54-2
Summenformel C5H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
Synonym 1-Chloro-2,2,2-trimethoxyethane, Trimethyl (Chloromethyl)orthoformate, Trimethyl Orthochloroacetate
IUPAC-Name 2-chloro-1,1,1-trimethoxyethane
SMILES ClCC(OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H11ClO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
Formelmasse 154.0397